Silicagel, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, grado alta pureza, Supelco®
Proveedor: Merck
214477-250G 214477-50G
214477-250GEA 256 EUR
214477-250G 214477-50G
Silicagel, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, grado alta pureza, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C
Pto. de fusión: > 1600 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff484c390424ecbc604290464e00fc361ea19178&vid=ab04e2801dffc54a5f5c0faae685b6bb0ed3cf74&prid=web&clid=SAPDAM