Silicagel (9385) pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, grado alta pureza, Supelco®
Proveedor: Merck
227196-100G 227196-1KG 227196-25KG 227196-5KG
227196-100GEA 67.2 EUR
227196-100G 227196-1KG 227196-25KG 227196-5KG
Silicagel (9385) pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, grado alta pureza, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C
Pto. de fusión: > 1600 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bd02d4205de58aa7181d1369ac9b04a2a00ad73&vid=500efbc2208d6dea5d0035452d5c0220ea0b9917&prid=web&clid=SAPDAM