Silicagel, Davisil® Grade 635 pore size 60 Å, 60-100 mesh, high_purity, Supelco®
Proveedor: Merck
236799-100G 236799-1KG
236799-100GEA 63.7 EUR
236799-100G 236799-1KG
Silicagel, Davisil® Grade 635 pore size 60 Å, 60-100 mesh, high_purity, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C
Pto. de fusión: > 1600 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb2e262e9dedfa69722c5859d12f7a33b6af0535&vid=55fafa00af1638be5d9ef2386c7057cb03677340&prid=web&clid=SAPDAM