Silicagel, Davisil® Grade 12 pore size 150 Å, 60-200 mesh, high_purity, Supelco®
Proveedor: Merck
243981-2.5KG 243981-500G
243981-2.5KGEA 470 EUR
243981-2.5KG 243981-500G
Silicagel, Davisil® Grade 12 pore size 150 Å, 60-200 mesh, high_purity, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C
Pto. de fusión: > 1600 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=861a98e5d9c23ce015dc5d3927c4e44df6690433&vid=e8d3ff63d9b9e9a21c4459655ec4da368565da34&prid=web&clid=SAPDAM