Silicagel (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, grado alta pureza, Supelco®
Proveedor: Merck
391484-100G 391484-1KG 391484-5KG
391484-100GEA 42.3 EUR
391484-100G 391484-1KG 391484-5KG
Silicagel (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, grado alta pureza, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C
Pto. de fusión: > 1600 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71c0365d89ad28e72ec5b26a9b0902f3502d758a&vid=63652606024dda5e1ce82ea00d6b311cd219d845&prid=web&clid=SAPDAM