Hexafluoro isopropanol, LiChropur™ para LC-MS, Supelco®
Proveedor: Merck
18127-50ML 18127-10ML
SUPL18127-50MLEA 689 EUR
SUPL18127-50ML 18127-10ML
Hexafluoro isopropanol, LiChropur™ para LC-MS, Supelco®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formula: C₃H₂F₆O
Número MDL: MFCD00011651
Núm. CAS: 920-66-1