Ácido ortofosfórico ≥85%, LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ácido fosfórico
49685-100ML 49685-500ML
49685-100MLEA 135 EUR
49685-100ML 49685-500ML
Ácido ortofosfórico ≥85%, LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Pto. Ebullición: 158
Pto. de fusión: 21
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
Índice Merck: 14,07344