Sodio dihidrogenofosfato 99.0-101.0% (by titrimetric analysis) suitable for HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodio fosfato prim.
52074-250GEA 286 EUR
52074-250G
Sodio dihidrogenofosfato 99.0-101.0% (by titrimetric analysis) suitable for HPLC, Supelco®
Sodio dihidrogenofosfato
Formula: NaH₂PO₄
MW: 119,98 g/mol
Número MDL: MFCD00003527
Núm. CAS: 7558-80-7