Sodio borohidruro 98.5-101.5% (gas-volumetric), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
80546-100G 80546-25G
80546-100GEA 275 EUR
80546-100G 80546-25G
Sodio borohidruro 98.5-101.5% (gas-volumetric), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
Sodio borohidruro
Formula: NaBH₄
Número MDL: MFCD00003518
Núm. CAS: 16940-66-2