Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
OR1011568-25G OR1011568-5G
APOSOR1011568-25GEA 578 EUR
APOSOR1011568-25G APOSOR1011568-5G
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥98%
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate
Formula: C₁₀H₁₀O₅
Número MDL: MFCD00152444
Núm. CAS: 5985-24-0