Microscopios estándar, Axio Lab.A1
Proveedor: ZEISS
4909500003000 4909500006000 4300379010000 4909500002000
630-1271EA 0 EUR
630-1271 630-1272 630-2143 630-2078
Microscopios estándar, Axio Lab.A1
Microscopios
The Axio Lab.A1 has been designed for biomedical applications.
  • Todas las aplicaciones en campo claro, contraste de fases o fluorescencia se pueden realizar con objetivos IC²S
  • Almacenamiento para herramientas integrado y soporte para cable en la parte trasera
  • Tratamiento antifúngico para uso en zonas tropicales
  • La altura del microscopio se puede ajustar de manera continua
Ofrecen flexibilidad en el análisis de defectos, control de calidad y pruebas de materiales. Versiones de soporte para ortoscopia o conoscopia para examinar materiales birrefringentes.More Product Information