Polysorbate 20, Liquid
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Sorbita monolaurato, etoxilato
1.37172.1000 1.37172.0100
1.37172.1000EA 0 EUR
1.37172.1000 1.37172.0100
Polysorbate 20, Liquid
Polysorbate 20
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Pto. Ebullición: >100 °C
Pto. de fusión: 98,9 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 275 °C
Número MDL: MFCD00165986
Núm. CAS: 9005-64-5