Colorímetros de transmitancia automáticos, Lovibond® serie PFX195
Proveedor: Lovibond Tintometer
1371951 1371952 1371953 1371954 1371955 1371957 1371958 1371959
633-0213EA 9290 EUR
633-0213 633-0214 633-0215 633-0216 633-0217 633-0219 633-0220 633-0221
Colorímetros de transmitancia automáticos, Lovibond® serie PFX195
Colorímetros Colorímetros de transmisión automática
Serie de colorímetros espectrofotométricos para la gradación de colores de muestras transparentes. Cada versión del PFX195 incluye una selección de escalas de color estándar que se utiliza en un sector de actividad específico. Se pueden añadir escalas adicionales, en el momento del pedido o posteriormente, como actualizaciones opcionales para proporcionar la flexibilidad que satisfaga sus necesidades individuales. Los resultados también se pueden mostrar en términos de datos espectrales y valores CIE. Para los tipos de productos incompatibles con las escalas de color estándar, el software de PFX195 permite a los usuarios desarrollar una escala personalizada a partir de una serie de muestras de referencia y obtener la correspondencia más cercana a la referencia almacenada.
  • RCMSi proporciona confianza de calibración y reduce el mantenimiento y los servicios en la instalación del cliente
  • Datos de color coherentes y fiables: elimina la subjetividad del usuario en relación a la gradación de colores
  • Permite el cálculo y la descripción del estado fuera de tono
  • Fácilmente personalizado según la especificación del usuario
  • Admite una gama de tubos y cubetas de muestra que incluyen cubetas de dispersión de fluidos estándar
La función RCMSi (Servicio remoto de servicios de mantenimiento y calibración por Internet) permite una medición calibrada mediante un estándar de líquido certificado ISO 17025. La respuesta espectral se transmite al servidor de calibración segura de The Tintometer Ltd. Al finalizar este procedimiento, el usuario recibirá un certificado de calibración trazable por correo electrónico.
Información para pedidos: A continuación se muestran los detalles de las versiones más populares de PFX195. También se encuentran disponibles las versiones que incluyen color FAC, color Klett (filtro azul KS-42), unidades de color Hess-Ives, índice de amarillo, resina de pino americana, colofonia, farmacopea china.
Información de suministro: Cada PFX195 se suministra con software compatible con Windows®, cubetas de vidrio óptico Lovibond® para las escalas de colores incluidas, una lámpara de repuesto, instrucciones y un kit básico de RCMSi.