Colorímetros espectrofotométricos, Lovibond® serie PFXi 880
Proveedor: Lovibond Tintometer
1378801 1378801H 1378802 1378802H 1378803 1378803H 1378804 1378804H 1378805 1378805H 1378806 1378806H
633-0222EA 13370 EUR
633-0222 633-0223 633-0224 633-0225 633-0226 633-0227 633-0228 633-0229 633-0230 633-0231 633-0232 633-0233
Colorímetros espectrofotométricos, Lovibond® serie PFXi 880
Colorímetros Colorímetros de transmisión automática
Una serie de colorímetros espectrofotométricos automáticos para el análisis objetivo de colores de aceites comestibles, productos químicos, petroquímicos, combustibles y otros productos transparentes. Los instrumentos de PFX880 son colorímetros resistentes con carcasas de acero que funcionan igual de bien que los instrumentos QC en el laboratorio o en funcionamiento ininterrumpido en un entorno de producción. La precisión y la repetibilidad de los datos cromáticos que proporcionan estos colorímetros garantizan la coherencia en la medición de colores, lo cual proporciona a losMore Product Information