N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Sulfato de N,N-dietilbenceno-1,4-diamonio
OR1014128.0500 OR1014128.1000 OR1014128_BULK
APOSOR1014128.0500EA 150 EUR
APOSOR1014128.0500 APOSOR1014128.1000 APOSOR1014128_BULK
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato 99%
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄S
MW: 262.33 g/mol
Pto. de fusión: 184...187 °C
Número MDL: MFCD00012993
Núm. CAS: 6283-63-2