Reactor de agitación con rosca GLS 80, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
1200379 1200380 1200381 1200382 1200385 1200386 1200383 212639107
215-2468EA 363 EUR
215-2468 441-0550 441-0551 215-2473 215-2469 215-2470 215-2474 215-4158
Reactor de agitación con rosca GLS 80, DURAN®
Matraces Matraces centrífugas
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente, PP, PTFE, PEEK, acero inoxidable.
  • Las partes que están en contacto con el medio cumplen completamente los requisitos de la FDA
  • El elemento de agitación es intercambiable
  • Con ayuda de componentes del sistema de conexión DURAN® se pueden conectar botellas de medio adicionales o es posible la liberación de presión estéril
El reactor de agitación GLS 80 es adecuado para una amplia gama de procesos de mezcla de laboratorio. Las conexiones proporcionadas permiten agregar o extraer medios de la botella durante elMore Product Information