D-Alanina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Alanina, D(-)-Alanina, H-D-Ala-OH, (R)-(-)-Alanina, α-Alanina, D-α-Alanina
A10231.06
A10231.14
A10231.22
A10231.06EA
47.8
EUR
A10231.06
A10231.14
A10231.22
D-Alanina ≥99%
D-Alanina
Purity: 99%
CAS No.: 338-69-2
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 1720249
Merck Reference: 14,204
Optical Rotation: -14° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00008077
Formula:
C₃H₇NO₂ Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 295 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008077 Núm. CAS: 338-69-2 EINECS: 206-418-1 Índice Merck: 14,204 |