D-Alanina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
172080050
172080250
172081000
ACRO172080050EA
72.3
EUR
ACRO172080050
ACRO172080250
ACRO172081000
D-Alanina 99+%
D-Alanina
Formula:
C₃H₇NO₂ Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 278…282 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008077 Núm. CAS: 338-69-2 EINECS: 206-418-1 Índice Merck: 13,00203 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.2 % (105°C, 3 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
HPLC | ≤1 % (L-content) |
UV transmittance | ≥95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell |
Specific optical rotation | -13.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 6 N HCl) (on dry substance) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % (On dry substance) |
Chloride (Cl) | ≤0.1 % |
Arsenic (As) | ≤2 ppm (As2O3) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |