(R)-(+)-1,2-Epoxipropano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21884.06
B21884.14
B21884.22
B21884.06EA
85.9
EUR
B21884.06
B21884.14
B21884.22
(R)-(+)-1,2-Epoxipropano ≥99%
(R)-(+)-1,2-Epoxipropano
Purity: 99%
CAS No.: 15448-47-2
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -37°(-35°F)
Odour: Ether-like
Boiling Point: 34-35°
Beilstein Reference: 79764
Merck Reference: 14,7856
UN No.: 1280
MDL No.: MFCD00066211
Formula:
C₃H₆O Pto. Ebullición: 34…35 °C Densidad: 0,829 Pto. de inflamación: –37 °C (–35 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066211 Núm. CAS: 15448-47-2 UN: 1280 ADR: 3,I Índice Merck: 14,7856 |