D-α-Fenilalanina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: D-Fenilalanina, H-D-Phe-OH, 3-Fenil-D(+)-alanina, 3-Fenil-D-alanina
A10572.06 A10572.14 A10572.22
A10572.06EA 51.2 EUR
A10572.06 A10572.14 A10572.22
D-α-Fenilalanina ≥99%
D-α-Fenilalanina
Purity: 99% CAS No.: 673-06-3 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 2804068 Merck Reference: 14,7271 Optical Rotation: +34° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00004270
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 295
Pto. de fusión: ∼ 273 °C…276 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004270
Núm. CAS: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Índice Merck: 12,07425