L-Fenilalanina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Phe-OH, L-α-Fenilalanina, 3-Fenil-L(-)-alanina, 3-Fenil-L-alanina
A13238.0B
A13238.14
A13238.18
A13238.22
A13238.36
A13238.0BEA
622
EUR
A13238.0B
A13238.14
A13238.18
A13238.22
A13238.36
L-Fenilalanina ≥99%
L-Fenilalanina
Purity: 99%
CAS No.: 63-91-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 1910408
Merck Reference: 14,7271
Optical Rotation: -34° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00064227
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 g/mol Pto. Ebullición: 313 Pto. de fusión: ∼ 275 °C (desc.) Densidad: 0.754 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064227 Núm. CAS: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Índice Merck: 14,7271 |