L-Fenilalanina 98.5+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: H-Phe-OH, L-α-Fenilalanina, 3-Fenil-L(-)-alanina, 3-Fenil-L-alanina
130310250 130311000 130315000 130310025
ACRO130310250EA 55 EUR
ACRO130310250 ACRO130311000 ACRO130315000 ACRO130310025
L-Fenilalanina 98.5+%
L-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 313
Pto. de fusión: 270…275 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064227
Núm. CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Índice Merck: 14,07271
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 5.4 to 6.0 (1 % in water)
Specific optical rotation -33.0° to -35.2° (20°C, 589 nm) (c=2, water) (on dried substance)
Titration with HClO4 98.50 to 102.00 % (On dried basis)
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm