L-Phenylalanine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: H-Phe-OH, L-α-Fenilalanina, 3-Fenil-L(-)-alanina, 3-Fenil-L-alanina
1.07267.1000 1.07267.9010
1.07267.1000EA 1170 EUR
1.07267.1000 1.07267.9010
L-Phenylalanine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
L-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 173 °C
Densidad: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064227
Núm. CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Índice Merck: 14,07271