L-Fenilalanina, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: H-Phe-OH, L-α-Fenilalanina, 3-Fenil-L(-)-alanina, 3-Fenil-L-alanina
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07256.0100 1.07256.9010
1.07256.0100EA 114 EUR
1.07256.0100 1.07256.9010
L-Fenilalanina, Millipore®
L-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 313
Pto. de fusión: 173
Densidad: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064227
Núm. CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Índice Merck: 14,07271