L-Fenilalanina, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: H-Phe-OH, L-α-Fenilalanina, 3-Fenil-L(-)-alanina, 3-Fenil-L-alanina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16011.0010 8.16011.0050
8.16011.0010EA 39.6 EUR
8.16011.0010 8.16011.0050
L-Fenilalanina, Sigma-Aldrich®
L-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 173 °C
Densidad: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064227
Núm. CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Índice Merck: 14,07271
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 275 - 283 °C (decomposition)
Molar Mass 165.19 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
pH 5.4 - 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)