L-Alanina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-L-Ala-OH, (S)-(+)-Alanina, L-α-Alanina, A, α-Alanina, L(+)-Alanina, H-Ala-OH
A15804.14
A15804.22
A15804.36
A15804.14EA
34.3
EUR
A15804.14
A15804.22
A15804.36
L-Alanina ≥99%
L-Alanina
Purity: 99%
CAS No.: 56-41-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 1720248
Merck Reference: 14,204
Optical Rotation: +14° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064410
Formula:
C₃H₇NO₂ MW: 89.09 g/mol Pto. Ebullición: 189 Pto. de fusión: ∼ 295 °C (desc.) Densidad: 1.432 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064410 Núm. CAS: 56-41-7 EINECS: 200-273-8 Índice Merck: 13,00203 |