L-Alanina, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
1.01700.1000 1.01700.9010
1.01700.1000EA 1110 EUR
1.01700.1000 1.01700.9010
L-Alanina, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
L-Alanine
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064410
Núm. CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Índice Merck: 13,00203