L-Alanina, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01007.0025 1.01007.0100 1.01007.9010 1.01007.1000
1.01007.0025EA 54 EUR
1.01007.0025 1.01007.0100 1.01007.9010 1.01007.1000
L-Alanina, Millipore®
L-Alanine
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064410
Núm. CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Índice Merck: 13,00203