L-Alanina, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16000.0025 8.16000.0100
8.16000.0025EA 52 EUR
8.16000.0025 8.16000.0100
L-Alanina, Sigma-Aldrich®
L-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064410
Núm. CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Índice Merck: 13,00203
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 166.5 g/l (25 °C)
Melting Point 295 - 297 °C (decomposition)
Molar Mass 89.09 g/mol
Bulk Density 660 kg/m3
Density 1.40 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)