o-Tolilacetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-Metilfenil)acetonitrilo
A14787.06 A14787.14 A14787.22
A14787.06EA 27.7 EUR
A14787.06 A14787.14 A14787.22
o-Tolilacetonitrilo ≥98%
o-Tolilacetonitrilo
Purity: 98+% CAS No.: 22364-68-7 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5275 Odour: Almond-like Boiling Point: 211-213° Beilstein Reference: 907182 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001904
Formula: C₉H₉N
MW: 131.18 g/mol
Pto. Ebullición: 211…213 °C
Pto. de fusión: 58…59 °C
Densidad: 1.010
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001904
Núm. CAS: 22364-68-7
EINECS: 244-937-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III