(2-Nitrofenil)acetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Nitrobenzyl cyanide
B20190.06
B20190.14
B20190.06EA
63
EUR
B20190.06
B20190.14
(2-Nitrofenil)acetonitrilo ≥98%
(2-Nitrofenil)acetonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 610-66-2
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 178°/12mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007183
Formula:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162.15 Pto. Ebullición: 178 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 81…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007183 Núm. CAS: 610-66-2 EINECS: 210-231-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |