(4-Hidroxifenil)acetonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
A10971.03
A10971.06
A10971.14
A10971.03EA
24.7
EUR
A10971.03
A10971.06
A10971.14
(4-Hidroxifenil)acetonitrilo ≥97%
(4-Hidroxifenil)acetonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 14191-95-8
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 66-71°
Boiling Point: 329-331°
MDL No.: MFCD00002383
Formula:
C₈H₇NO Pto. Ebullición: 329…331 °C Pto. de fusión: 66…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002383 Núm. CAS: 14191-95-8 EINECS: 238-046-0 |