p-Tolilacetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(4-Metilfenil)acetonitrilo
A12169.06
A12169.14
A12169.06EA
22.4
EUR
A12169.06
A12169.14
p-Tolilacetonitrilo ≥98%
p-Tolilacetonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 2947-61-7
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5190
Melting Point: 18°
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 1099645
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001922
Formula:
C₉H₉N Pto. Ebullición: 242…243 °C Pto. de fusión: 18 °C Densidad: 0,989 Pto. de inflamación: 106 °C (222 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001922 Núm. CAS: 2947-61-7 EINECS: 220-963-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |