p-Tolilacetonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Metilfenil)acetonitrilo
126440250 126440050 126441000
ACRO126440250EA 54.3 EUR
ACRO126440250 ACRO126440050 ACRO126441000
p-Tolilacetonitrilo 98%
p-Tolilacetonitrilo
Formula: C₉H₉N
Pto. Ebullición: 242…243 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001922
Núm. CAS: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤10 ppm