(4-Nitrofenil)acetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14821.18
A14821.30
A14821.18EA
43.6
EUR
A14821.18
A14821.30
(4-Nitrofenil)acetonitrilo ≥98%
(4-Nitrofenil)acetonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 555-21-5
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 195-197°/12mm
Merck Reference: 14,6590
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007372
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 195…197 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 114…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007372 Núm. CAS: 555-21-5 EINECS: 209-085-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6590 |