2-Amino-4-metilbenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43260.03
43260.14
43260.03EA
58.2
EUR
43260.03
43260.14
2-Amino-4-metilbenzonitrilo ≥98%
2-Amino-4-metilbenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 26830-96-6
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Physical Form: Powder
Melting Point: 91-93°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00173706
Formula:
C₈H₈N₂ Pto. de fusión: 91…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173706 Núm. CAS: 26830-96-6 EINECS: 248-020-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |