5-Amino-2-fluorobenzonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26210.06
H26210.14
H26210.06EA
44.9
EUR
H26210.06
H26210.14
5-Amino-2-fluorobenzonitrilo 97%
5-Amino-2-fluorobenzonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 53312-81-5
Molecular Formula: C7H5FN2
Formula Weight: 136.13
Melting Point: 92-96°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00277872
Formula:
C₇H₅FN₂ Pto. de fusión: 92…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00277872 Núm. CAS: 53312-81-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |