5-Amino-2-fluorobenzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Cyano-4-fluoroaniline
PC5823-25G
PC5823-100G
APOSPC5823-25GEA
125
EUR
APOSPC5823-25G
APOSPC5823-100G
5-Amino-2-fluorobenzonitrilo 97%
5-Amino-2-fluorobenzonitrilo
Formula:
C₇H₅FN₂ Pto. de fusión: 88…96 °C |
Número MDL:
MFCD00277872 Núm. CAS: 53312-81-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |