o-Tolidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4'-Bi-o-toluidina
A17837.14 A17837.22
A17837.14EA 86.5 EUR
A17837.14 A17837.22
o-Tolidina ≥98%
o-Tolidina
Purity: 98% CAS No.: 119-93-7 Molecular Formula: C14H16N2 Formula Weight: 212.30 Flash Point: 244°(471°F) Melting Point: 128-132° Boiling Point: 300-301° Merck Reference: 14,9514 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00014773
Formula: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212.29 g/mol
Pto. Ebullición: 300…301 °C
Pto. de fusión: 128…132 °C
Densidad: ∼1.234 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 244 °C (471 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014773
Núm. CAS: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,09651