o-Tolidina 95% pract.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4'-Bi-o-toluidina
421120250 421121000 421122500 421125000
ACRO421120250EA 124 EUR
ACRO421120250 ACRO421121000 ACRO421122500 ACRO421125000
o-Tolidina 95% pract.
o-Tolidina
Formula: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212.29 g/mol
Pto. Ebullición: ∼361 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 125…132 °C
Pto. de inflamación: 244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014773
Núm. CAS: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,09651
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥94 %