1,3,5-Triiodobenzene ≥95% (por GC), solid
Proveedor: TCI
T4186-200MG T4186-1G
TCIAT4186-200MGEA 44 EUR
TCIAT4186-200MG TCIAT4186-1G
1,3,5-Triiodobenzene ≥95% (por GC), solid
1,3,5-Triiodobenzene
Formula: C₆H₃I₃
Pto. de fusión: 183 °C
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD02690052
Núm. CAS: 626-44-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(GC) min. 95.0%
confirm to structure 181.0...185.0 °C