4,4'-Bi-o-toluidina dihidrocloruro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Toluidine dihydrochloride
A18196.14 A18196.22
A18196.14EA 60.2 EUR
A18196.14 A18196.22
4,4'-Bi-o-toluidina dihidrocloruro ≥97%
4,4'-Bi-o-toluidina dihidrocloruro
Purity: 97% CAS No.: 612-82-8 Molecular Formula: C14H16N2.2HCl Formula Weight: 285.22 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012960
Formula: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
MW: 285.22 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012960
Núm. CAS: 612-82-8
EINECS: 210-322-5
ADR: 9 III