4,4'-Bi-o-toluidina dihidrocloruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
421131000 421135000 421130025 421130250
ACRO421131000EA 175 EUR
ACRO421131000 ACRO421135000 ACRO421130025 ACRO421130250
4,4'-Bi-o-toluidina dihidrocloruro 99%
4,4'-Bi-o-toluidina dihidrocloruro
Formula: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
Pto. de fusión: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012960
Núm. CAS: 612-82-8
EINECS: 210-322-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)