4,4'-Bi-o-toluidina dihidrocloruro ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Toluidine dihydrochloride
36626.14 36626.22 36626.36
36626.14EA 58 EUR
36626.14 36626.22 36626.36
4,4'-Bi-o-toluidina dihidrocloruro ACS
4,4'-Bi-o-toluidina dihidrocloruro
CAS No.: 612-82-8 Molecular Formula: C14H16N2.2HCl Formula Weight: 285.22 Physical Form: Solid Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White to cream Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012960
Formula: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
MW: 285.22 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012960
Núm. CAS: 612-82-8
EINECS: 210-322-5
UN: 3077
ADR: 9 III