4-Amino-3-metilbenzonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Cyano-2-methylaniline
L17868.06
L17868.03
L17868.06EA
91
EUR
L17868.06
L17868.03
4-Amino-3-metilbenzonitrilo 98%
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 78881-21-7
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 93-94°
Beilstein Reference: 3235728
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD02093969
Formula:
C₈H₈N₂ MW: 132,16 g/mol Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 93…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093969 Núm. CAS: 78881-21-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |