4-Amino-3-nitrobenzonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Cyano-2-nitroaniline
B23463.03
B23463.06
B23463.14
B23463.03EA
31.8
EUR
B23463.03
B23463.06
B23463.14
4-Amino-3-nitrobenzonitrilo 98%
4-Amino-3-nitrobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 6393-40-4
Molecular Formula: C7H5N3O2
Formula Weight: 163.14
Melting Point: 159-161°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00013373
Formula:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163.14 g/mol Pto. de fusión: 159…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013373 Núm. CAS: 6393-40-4 UN: 3439 ADR: 6.1 III |