1-Butilpiridinio bromuro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26995.18
H26995.06
H26995.18EA
199
EUR
H26995.18
H26995.06
1-Butilpiridinio bromuro ≥99%
1-Butilpiridinio bromuro
Purity: 99%
CAS No.: 874-80-6
Molecular Formula: C9H14BrN
Formula Weight: 216.12
Melting Point: 105-108°
MDL No.: MFCD00671496
Formula:
C₉H₁₄BrN Pto. de fusión: 105…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671496 Núm. CAS: 874-80-6 |