2,4,6-Trimetilbenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11882.06
A11882.14
A11882.06EA
64.7
EUR
A11882.06
A11882.14
2,4,6-Trimetilbenzonitrilo ≥98%
2,4,6-Trimetilbenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 2571-52-0
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.21
Melting Point: 50-55°
Boiling Point: 79-80°/2mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016378
Formula:
C₁₀H₁₁N Pto. Ebullición: 79…80 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 50…55 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016378 Núm. CAS: 2571-52-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |