2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21535.03
B21535.06
B21535.03EA
38
EUR
B21535.03
B21535.06
2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo ≥99%
2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 82380-18-5
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 4741066
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00192177
Formula:
C₇H₄FNO Pto. Ebullición: 261 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 123…126 °C Densidad: 1,450 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192177 Núm. CAS: 82380-18-5 EINECS: 422-810-7 ADR: 9,III |