4-Nitro-m-toluonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Metil-4-nitrobenzonitrilo
A11301.06
A11301.09
A11301.14
A11301.06EA
82.1
EUR
A11301.06
A11301.09
A11301.14
4-Nitro-m-toluonitrilo ≥97%
4-Nitro-m-toluonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 96784-54-2
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 78-84°
Beilstein Reference: 2443778
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00017615
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 78…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017615 Núm. CAS: 96784-54-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |